Merck
すべての画像(15)
資料
安全性情報
ZRB1376
Sigma-Aldrich
抗ATM抗体 クローン4N19 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
A-T変異, EC:2.7.11.1, セリンプロテインキナーゼATM, 毛細血管拡張性運動失調症変異
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4N19, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 350.69 kDa
observed mol wt ~350 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATM(472)
mouse ... Atm(11920)
rat ... Atm(300711)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4N19は、ATMを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域における148アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトATMのC末端領域における148アミノ酸に相当するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、HeLa、NIH/3T3およびL6細胞溶解物中のATMを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト小腸およびヒト膵臓組織片のATMを検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト腎臓組織片のATMを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、組換えヒトATMにKD3.6 x 10^(-6)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ATM クローン4N19 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1376)は、ATMを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
セリンプロテインキナーゼATM(UniProt:Q13315、別名:EC:2.7.11.1、毛細血管拡張性運動失調症変異、A-T変異、ATM)は、ヒトにおいてATM遺伝子(Gene ID:472)によってコードされています。ATMは、電離照射線および放射線様作用薬によって誘発される二本鎖切断(double-strand breaks ; DSB)に反応して活性化されるホスファチジルイノシトール3-キナーゼ様キナーゼ(PIKK)ファミリーのメンバーです。通常、損傷領域付近に数分以内に局在することが認められており、損傷検知の役割が示唆されています。ATMは、DNA損傷部位に補充された後、他のタンパク質を次々に標的として細胞周期停止を誘発し、DNA修復を進行させるChk1およびChk2など複数の細胞内基質をリン酸化します。正常細胞では、ATMは不活性の二量体または多量体として存在し、何らかのDNA損傷が生じると高度活性型ATM単量体に分離します。活性化の間に、ATMはSer1981で自己リン酸化を受け、活性化したATMは、さらにリン酸化およびアセチル化反応を受けます。ヒトがん細胞において、ATMシグナル伝達障害が一般的にみられ、化学療法および放射線治療に対する腫瘍の感度に影響しています。ATM遺伝子の変異によって、進行性小脳性運動失調、結膜および眼球の血管拡張、免疫不全、発育遅延、ならびに強力ながん素因を特徴とする毛細血管拡張性運動失調が誘発されることが知られています。ATM欠損は、T細胞性急性リンパ性白血病およびT前リンパ球性白血病に関与する可能性があります。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Shiloh, Y., and Ziv, Y. (2013).Nat. Rev. Mol.Cell Biol. 14(4); 197-210)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1376-25UL:
ZRB1376-4X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.