Merck
すべての画像(16)
主要文書
安全性情報
ZRB1173
Sigma-Aldrich
抗リン酸化JNK(Thr183, Tyr185)抗体 クローン3F7 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥23,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F7, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 48.29 kDa
交差性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr183/pTyr185)
遺伝子情報
human ... MAPK8(5599)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3F7は、トレオニン183およびチロシン185がリン酸化されたJNK1/2を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒトJNK/SAPKのリン酸化トレオニン183およびリン酸化チロシン185を取り囲む10アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、アニソマイシンで処理したNIH3T3細胞においてリン酸化JNK(Thr183, Tyr185)を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100~1,000で使用、ヒト結腸がんおよびヒト卵巣がん組織切片においてリン酸化JNK(Thr183, Tyr185)を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、アニソマイシンで処理したHeLa細胞においてリン酸化JNK(Thr183, Tyr185)を検出できます。
ペプチド阻害:希釈倍率1:1,000で使用、アニソマイシンで処理した(一晩の血清飢餓後に25 ug/mLで30分間)NIH3T3細胞とともに、ペプチド阻害分析に用いられました。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗phospho JNK(Thr183, Tyr185) クローン3F7 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1173)は、Thr183およびTyr185がリン酸化されたJNK/SAPKを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色法、ペプチド阻害アッセイ、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
マイトジェン活性化プロテインキナーゼ8/9(UniProt:P45983/P45984;別名MAPキナーゼ8/9、MAPK8/9、ストレス活性化プロテインキナーゼ1c/1a、SAPK1c/SAPK1a、ストレス活性化プロテインキナーゼJNK1/ JNK2、c-Jun N末端キナーゼ1/2)は、ヒトではMAPK8/9(別名JNK1/JNK2、PRKM8/9、SAPK1/2、SAPK1C/1A)遺伝子(Gene ID: 5599/ 5601)によってコードされます。SAPK/JNKは、細胞増殖、分化、遊走、形質転換、プログラム細胞死などのさまざまな生物学的過程に関与する、セリン/トレオニンプロテインキナーゼです。炎症性サイトカインや身体的ストレスなどの細胞外刺激に応答して活性化します。JNK1とJNK2はいずれも、トレオニン残基とチロシン残基を含むTXYモチーフ(aa 183-185)を有し、これらの残基のリン酸化によって活性化されます。SAPK/JNKのプロテインキナーゼドメインはアミノ酸26~321に局在します。SAPK/JNKのリン酸化および活性化は、MAP2K7とMAP2K4の2つの二重特異性キナーゼによって達成されます。活性化に続いて、SAPK/JNKはいくつかの転写因子、主にJUN、JDP2、ATF2などのAP-1成分をリン酸化し、それによってAP-1の転写活性を調節します。ストレスを受けた細胞において、p53/TP53やYes関連タンパク質YAP1などの主要な調節因子をリン酸化することによって、アポトーシス細胞死を促進します。このクローンの生成に用いられる免疫原の配列は、JNK1とJNK2の両方で保存されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1173-4X25UL:
ZRB1173-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rafia S Al-Lamki et al.
The American journal of pathology, 192(4), 722-736 (2022-01-23)
Similar to the behavior of inflamed tubular epithelial cells, clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) cells express death receptor 3 (DR3 or TNFSFR25) in situ, and expression increases with tumor grade. Surprisingly, E-selectin, which can be induced in endothelial cells
Chengliang Yuan et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 36(1), e22943-e22943 (2021-11-02)
Eriocitrin, a lemons flavanone, exhibits several biological properties, antiproliferative, and proapoptotic effects. However, its molecular mechanical action is not entirely clarified. Oxidative stress causes abnormal stimulation of signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) and c-Jun NH2-terminal kinase (JNK), p38
Jie Liu et al.
Molecular medicine reports, 24(3) (2021-07-20)
Previous studies have identified microRNA (miRNA/miR)‑3613‑3p as a heat stress (HS)‑related miRNA in endothelial cells that can lead to apoptosis. However, the mechanism underlying the miR‑3613‑3p‑mediated apoptosis of HS‑exposed endothelial cells remains unclear. In the present study, western blot analysis