Merck
Z764663
MAGic Clamp bottle rack
for 4 x 500 or 600 mL bottles (max. 4 tubes), pkg of 1 ea
別名:
bottle clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,400
¥33,400
出荷予定日2025年4月16日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.77
¥33,400
出荷予定日2025年4月16日
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H1000-MR-T600
詳細
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)