Merck
Z763837
BeadBug unfilled tubes, with caps and sealing ring
pack of 1000 with caps and sealing ring
別名:
homogenization microtubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥38,040
¥38,040
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥38,040
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.22
¥38,040
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1031-T20
関連するカテゴリー
詳細
Empty, non-skirted tubes with screw-cap and sealing ring.
For use with BeadBug microtube homogenizer.
アプリケーション
BeadBug unfilled tubes, with caps and sealingring, are ideal for use in most bead homogenizers.
特徴および利点
  • DNAse & RNAse free
  • Non-skirted with a conical bottom
法的情報
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Are the BeadBug™ unfilled tubes (Z763837), along with their caps and sealing ring, RNase free?
    1 回答
    1. The tubes are both DNA and RNase free.