Merck
Z763780
BeadBug プレフィルドチューブ 2.0 mL容量
with 1.0 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
別名:
homogenization microtubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥34,540
¥34,540
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥34,540
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.22
¥34,540
Check Cart for Availability
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1032-10
テクニック
PCR: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのプレフィルドチューブはBeadBugマイクロチューブホモジナイザーに適合し、また標準酸洗浄ガラスビーズ、トリプルピュアジルコニウムビーズ、またはステンレススチールビーズも同梱されています。
このトリプルピュアビーズは分子生物学グレードで、酸洗浄、熱処理およびヌクレアーゼ不含検査済みです。
ステンレススチールビーズも酸洗浄されています。
すべてのチューブはノンスカートのねじ蓋付です。
法的情報
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Can these beads be reused after washing and sterilization?
    1 回答
    1. The beads are reusable, but the tubes should not be reused. The directions for washing the zirconium beads are as followed:
      The glass and zirconium beads will eventually break down, so inspect before use for cracks and/or broken pieces. (The speed at which this happens will depend on the hardness of the sample and length of homogenization.) Collect the beads in water and rinse them multiple times with deionized water, drain, and autoclave. The beads should then be baked in an oven at 500ºF for an hour (or 300ºF for 2 hours, or 180ºF for several hours) to render them protease and nuclease-free. If after baking, the beads are not free-flowing (they are sticking together), then they are not clean and the process should be repeated.
      役に立ちましたか?
  2. Is product Z763780, BeadBug prefilled tubes (Benchmark Scientific product D1032-10) autoclaveable? If so do the caps need to be removed first?
    1 回答
    1. The tubes can be autoclaved. It is recommended to loosen the caps if autoclaving. However, this product is certified to be nuclease and protease free and is filled in a sterile process that is tested to be free of stray DNA. Therefore, there is no reason to autoclave them. In fact, autoclaving may introduce contaminants.