Merck
Z759163
Labnet MultiGene OptiMax thermal cycler
temp. range 4-99.9 °C, AC/DC input 240 V AC (UK 3-pin and European 2-pin plug)
別名:
PCRサーマルサイクラー, PCRサーモサイクラー, グラジエントサーマルサイクラー, サーマルサイクラー, サーモサイクラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Labnet TC 9610-230
パラメーター
4-99.9 °C temp. range
4-99.9 °C temp. range
テクニック
PCR: suitable
W × D × H
24 cm × 42 cm × 24 cm
重量
9 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The new MultiGene OptiMax brings new speed and features to our Thermal Cycler line. It utilizes an easy user interface, having a much greater speed of operation by increasing the ramping speed and eliminates overshooting or undershooting with contributes to longer run times.
New features like PC Viewer and a TM calculator allows you to connect to a Windows based PC using a USB interface and view the actual temperature profiles in real time. The new 6-block gradient format allows you to select the temperatures you wish to optimize rather than have the system select for you.
  • No condensation after overnight cooling at 4°C
  • 200 complete programs in memory
  • 6-segment block temperature control with users able to select 6-segment temps independently
  • 6 temperature blocks in 4 x 4 well format
  • Peltier heating/cooling method
  • TM Calculator
  • PC Viewer
  • Simple user interface
  • Power cables for either the UK 3-pin or European 2-pin plugs supplied
法的情報
Multigene is a trademark of Labnet Intl., Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)