¥14,430
Check Cart for Availability
おすすめの製品
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F46401-0000
詳細
注射をするための正確で安全かつ迅速な方法。マウスの背側皮膚には、上部の円形開口部から簡単にアクセスできるため、噛まれたり、自分の指を刺したりするリスクがなく、皮下注射を正確に行うことができます。
- 簡単なエントリー:マウスを尾から引くか、頭から導き、幅広の漏斗の中を通してチューブの後部に入れ、次に2つのスロットを選択して停止ゲートの位置を定めます。
- テールファーストエントリーにより、尾がチューブの後ろに露出するので、入れ墨や尾採血を簡単行うことができます。
- 全体の寸法(L x W x H):約17.4 x 10 x 6.7 cm(6.8 x 3.9 x 2.6インチ)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ