Merck
Z744244
Wilmad® Single Crystal Mounting Rod
size 4 mm, pack of 1
別名:
EPR Mounting Rod, Suprasil Mounting Rod
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Wilmad WG-856-Q
サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These rods are manufactured with the highest grade of synthetic quartz to eliminate E′ center defects and paramagnetic material contaminations.
アプリケーション
EPR
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries