Merck
Z743999
Worthington Accessories
necktube core for LS6000 liquid nitrogen refrigerator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥87,330
¥87,330
出荷予定日2025年4月14日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥87,330
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥87,330
出荷予定日2025年4月14日
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Worthington RS60-9C16
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All Worthington cryostorage refrigerators and dewars each comes with a standard lid, so it is not necessary to purchase an additional one. However, many customers buy spare caps/necktube cores in order to modify them so that different kinds of sample storage devices can be suspended into a storage cannister.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)