Merck
Z743436
Laser Cryo-Tags® sidewall
yellow, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
別名:
cryogenic plate labels, freezer labels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3120 EA
¥15,160
¥15,160
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
3120 EA
¥15,160
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
¥15,160
Check Cart for Availability
包装
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
メーカー/製品名
Diversified Biotech SIDE-1500
テクニック
cryopreservation: suitable
サイズ
1.50 in. × 0.25 in.
yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
法的情報
D-230 is a registered trademark of Texaco
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)