Merck
Z743370
Direct Thermal Cryo-Tags®
Cryo-Spot, red, diam. Type="regular">1/2 in., pkg of 4000 roll of
別名:
cryogenic vial labels, freezer labels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4000 EA
¥11,650
¥11,650
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4000 EA
¥11,650
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
¥11,650
Check Cart for Availability
包装
pkg of 4000 roll of
メーカー/製品名
Diversified Biotech DTCR-4500-R
パラメーター
temp. range at 70 to -196 °C
テクニック
cryopreservation: suitable
直径
Type="regular">1/2 in.
red
適合性
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
法的情報
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)