Merck
Z743322
Brayer for Breathe-EASY®) sealing membrane, 4 in firm deluxe rubber roller
pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,413
¥3,413
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,413
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
¥3,413
Check Cart for Availability
物質
rubber (soft)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech BRAY-5000
詳細
Handy 4 inch soft rubber brayer ensures a good seal between microplate and sealing films.
法的情報
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)