Merck
Z742662
Tube-O-Tank for use with the Tube-O-DIALYZER
small
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,590
¥29,590
出荷予定日2025年4月27日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,590
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NB.24
¥29,590
出荷予定日2025年4月27日
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
G-BioSciences 786-145D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dialysis tank specifically designed for use with the Tube-O-DIALYZER. Two sizes are available that are suitable for Micro (Small) and Medi (Large) size Tube-O-DIALYZER Each tank will accommodate 7 Tube-O-DIALYZER and are supplied with floats.
法的情報
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)