Merck
Z727040
Spectra-Por® Float-A-Lyzer® G2
blue, 1 mL, MWCO 100 kDa
別名:
Spectra-Por Float-A-Lyzer
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥20,797
¥20,797
単価¥27,730割引25%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥20,797
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NB.22
¥20,797
単価¥27,730割引25%
在庫あり詳細
物質
blue
包装
pack of 12 ea (dry with glycerol)
メーカー/製品名
Spectrum Labs G235035
ポアサイズ
100 kDa MWCO
キャパシティ
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 95~98%のサンプル回収
  • 最高の膜純度
  • 優れた取扱いおよび漏れ防止
  • 容量特異的な希釈調整
  • 完全ですぐに使える包装
Spectrum独自のBiotech Grade CEは、4つの正確なMWCO(MWCOバリアントに対する色分け)で利用可能な低タンパク質結合合成膜であり、重金属や硫化物は混入していません。チューブ形状が円筒状であるため、サンプルの希釈が防止され(カセット型デバイスを伴う)、オープンアクセスで全容量を回収できます。Float-A-Lyzer® G2のみが、99%のサンプル純度と<1%のサンプル希釈を維持しながら、95~98%のサンプルを確実に回収できます。
シーリングOリング付きの漏れ防止スクリューキャップは、ロード、インプロセステストおよびサンプル回収のため付属のピペットを用いて簡単にアクセスでき、針穿刺のリスクがありません。付属の浮揚リングを使用すれば、透析時のサンプルの浮揚性と垂直配向が改善されます。滑らかなデザインにより、同じリザーバーで複数のサンプルを透析できます。
さらなるキット、浮標や付属品は必要ありません。Float-A-Lyzer G2は、すべての構成要素が含まれており、乾燥状態およびすぐに使用できる状態で包装されています。単に水ですすぎ、サンプルをピペットでロードし、透析してください。
法的情報
Float-A-Lyzer is a registered trademark of Spectrum Laboratories, Inc.
Spectra/Por is a registered trademark of Spectrum Laboratories, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. What is the minimum volume required for loading into this tube? Additionally, what is the pore size of the tube. Is it greater than 100K polymer?
    1 回答
    1. The minimum volume required for loading into this tube is approximately 0.7 - 1.5 ml. Regarding the pore size of the tube, the Repligen Tech Service explains that the pore size is not directly measurable as the membrane consists of a spongy matrix. Instead, the pore size is indirectly based on membrane retention performance, and it is recommended that the molecule to be retained should be 1.5-2x larger than the membrane MWCO. Therefore, the pore size of the tube is not explicitly defined as greater than 100K polymer but is indirectly determined based on retention performance.
      役に立ちましたか?
  2. Hi, I am trying to extract mega-basepair DNA from low melting agarose gel. If I put the DNA gel plug in the G2 Dialysis Devices and heat up to 65 degree, will the melted gel be able to move out the devices, and the DNA stay remain in the device?
    1 回答
    1. Purification of DNA from agarose is possible using the Float-A-Lyzer G2 when electrolution is applied. However, the DNA will migrate out of the membrane and the agarose will remain. Heating will not melt the agarose. No protocol is available. The end user will have to establish the appropriate buffer and conditions. It is recommended to optimize using several small samples.
      役に立ちましたか?
  3. Does it exist a MSDS or analogous certificate for this product?
    1 回答
    1. There is no MSDS or certificate available for this product.