Merck
Z719617
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pkg of 96 QuickRack, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
960 EA
¥14,640
4800 EA
¥64,540
¥14,640
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
960 EA
¥14,640
4800 EA
¥64,540
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
¥14,640
Check Cart for Availability
物質
colorless
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
graduations
包装
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 QuickRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Sorenson 30450T
最大容量
200 μL
容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
法的情報
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)