Merck
Z708992
ART®ノンフィルターチップ
HLT Ultramicro, maximum volume 20 μL, racked, non-sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥17,320
¥17,320
出荷予定日2025年4月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥17,320
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
最大容量:
20 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
racked
包装:
pack of 960 ea
メーカー/製品名:
Molecular BioProducts 3522
¥17,320
出荷予定日2025年4月25日
無菌性
non-sterile
特徴
racked
包装
pack of 960 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3522
テクニック
PCR: suitable
最大容量
20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular BioProducts(MBP)Pure linesのピペットチップは滅菌済みで、汚染を排除するために管理された環境で包装されています。これらのチップは業界標準に厳格に適合するよう独立した検査機関で試験を受けています。幅広い用途に最適です。
Ultra-micro style is perfect for working with low-volume samples.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)