Merck
Z708615
Hexagonal weighing boats
size XL
別名:
weighboat, weiging dish
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥28,560
¥28,560
出荷予定日2025年4月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥28,560
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
¥28,560
出荷予定日2025年4月17日
物質
hexagonal
polystyrene
サイズ
XL
特徴
antistatic
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS14251D
底面 内径
3.5 in. (89 mm)
上部I.D.
5 in. (127 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Hexagonal weighing boats are ideal for handling samples for weighing.
  • Flexible boats can be easily bent to form pour spouts for spill-free transfer and prevent sample loss.
  • Flat bottoms and sloping slides provide an accurate transfer.
  • These antistatic, polystyrene boats are non-reactive to most substances.
  • Chemically resistant to most chemicals including weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Compatible with microwave moisture analyzers.
  • Resist temperatures to 158 °F (70 °C).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)