Merck
Z692743
microDOCコンパクトゲルドキュメンテーションシステム、UV トランスイルミネーター (UVT365)付き
AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
製品Z692743は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
Contains UK and Schuko plugs
メーカー/製品名
Cleaver CSI-MDOCUV365
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
microDOC小型ゲル記録システムと、12 × 12 cm UV 365 nmトランスイルミネーターを組み合わせた選択肢です。
オプションのTotalLab 1Dソフトウェアとの使用が可能です。ソフトウェアの主な機能には、レーンの作成、バックグラウンドの除去、バンドの検出、プロファイルのデコンボリューション、および分子サイズ、pI、量の較正などが挙げられます。
システム構成は次のとおりです。
キヤノン株式会社G12デジタルカメラ
2 MBメモリーカード
臭化エチジウムおよびクローズアップ+3フィルター
戸に手を伸ばせば簡単に取り外せるフード、および内蔵型の内部照明
8インチTFTカラーモニター
12 × 12 cm UV 365 nmトランスイルミネーター
This option combines the microDOC Compact Gel Documentation System with a 12 x 12 cm UV 365 nm tranilluminator.
Available with optional TotalLab 1D software. Main software functions include: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, and molecular size, pI and quantity calibration.
法的情報
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)