Merck
Z688320
LightSafe遠心チューブ
capacity 15 mL, conical polypropylene, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.22
物質
black tube
cap (attached)
conical polypropylene
無菌性
sterile
特徴
RCF 8,400 × g
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Cole Parmer 634430
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
使い捨てポリプロピレン製遠心管およびキャップで、フタがくぼんでいるため液漏れしません。フロスト加工の表面に書き込めば、恒久的な識別とラベリングが可能です。122°Cでオートクレーブ、冷凍庫で-100°Cまで保存可能です。相対遠心力値:15 mLの場合8,400 g、50 mLの場合10,000 g
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)