Merck
Z673439
KDSステンレススチールシリンジ
volume 100 mL, pressure 700-1500 psi
別名:
ステンレス鋼製シリンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥299,000
¥299,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥299,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥299,000
Check Cart for Availability
詳細
with Luer lock
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 780818
パラメーター
700-1500 psi pressure
L × 外径
6.73 in. (170.9 mm) × 1.50 in. (38.1 mm)
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの頑丈な#316ステンレス鋼製シリンジは、KDS 410高圧シリンジディスペンサーを完全に補完します。高圧下でガラスシリンジが破損する問題がなくなります。 接液部は#316ステンレス鋼、20、50、100 mLサイズにはViton®、8 mLサイズにはペルフルオロエラストマーであるため、ほとんどの化学薬品に適合します。
  • ほとんどのシリンジポンプに適合します。
  • 完全にオートクレーブ可能
  • ほとんどの化学薬品に対する良好な耐性
  • 高圧分注に使用するのに安全な解決方法です。
特徴および利点
  • Compatible with most syringe pumps
  • Fully autoclavable
  • Good resistance to most chemicals
  • Safe solution when using high pressure dispensing
法的情報
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)