Merck
Z659495
Bandelin SONOREX 超音波バスアクセサリー
positioning lid fits Z659460
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.74
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
stainless steel
特徴
for 2 beakers
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bandelin DE 08
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
When using chemically aggressive liquids (e.g. TICKOPUR J 80 U), removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath use a suitable perforated lids/insert strips to hold the insert cups. Several insert cups can be sonicated with different liquids at the same time.
特徴および利点
  • For holding insert cups
  • Sound-absorbing
  • Shortening the heating phase
法的情報
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)