Merck
Z652539
Greiner 皿
diam. × H 145 mm × 20 mm, vented
別名:
bacterial culture dishes, cell culture dishes, culture dishes, petri dishes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.14
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 120 ea (8 x packs of 15)
メーカー/製品名
Greiner 639102
直径× H
145 mm × 20 mm
ディッシュ最大量
240 mL
適合性
suitable for (bacteriological applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner製ペトリ皿は、歪みのない光学表面を持っているので顕微鏡での観察が容易で、すべての細菌学での使用に適しています。このペトリ皿は、すべての一般的な細菌学的標準や要求事項に適合したことが保証され、低い生物汚染度にコントロールされた条件下で製造されています。
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)