Merck
Z646938
BRAND® Transferpette® multichannel, electronic pipette
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug, 8 channel, volume 0.5-10 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
製品Z646938は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
8-channel
CE compliant
accuracy± 0.12 μL
accuracy± 1.2%
electronic
graduations 0.01 μL
± 0.08 μL Coefficient of variation
± 0.80% Coefficient of variation
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 705399
チップサイズ
, 0.1-20 μL, 0.5-20 μL, *0.1-1 μL & *0.5-10 μL
容量
0.5-10 μL
バッテリー電源
rechargeable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
操作が非常に簡単で、マイクロピペットとして世界で初めてTÜV Rheinlandの「Ergonomics Approved」に認定された電子式ピペットです。
研ぎ澄まされたデザイン、巧みに配置されたボタン類、そして調節可能なフィンガーレストにより、どなたの手にもぴったりとなじみます。FKM製の特殊なVリングを先端に採用。実質的にすべての市販ピペットチップを苦もなく簡単に着脱することができます。
モーター駆動ですのでRSIのリスクが低く、操作者の違いによるバラツキも抑えられています。
  • 5種類の操作モード:ピペッティング、リバースピペッティング、混合、分注、ゲル電気泳動
  • 道具を使わずに数秒で補正できる簡易キャリブレーション機能
  • きわめて速いピペッティング速度
  • 実験室内で簡単にメンテナンス可能
  • シャフト(マルチチャネルタイプではマニホールド)は全体がオートクレーブ可能
  • NiMH充電池パック、電池再生モード
構成:NiMH充電池パック、充電器およびACアダプター(付属しないタイプもあります)、シリコーンオイル、スタンド、試薬容器1個、チップボックスSL 1箱(PLASTIBRANDピペットチップ入り)、補充用チップラック1台
* フィルター付き
特徴および利点
  • Ergonomic, handy design
  • Clear and intuitive operation
  • Up to 4,000 pipetting cycles on a single charge
その他情報
BR705399 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)