特徴
single-channel
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
BRAND 704791
容量
20 μL × 200 μL × 1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Transferpette S D-20、D-200、D-1000の各モデルが含まれています。
Contains a set of 3 Transferpette S, Digital adjustable volume, 3 filled Tip-Box N and 3 wall/rack mounts.
特徴および利点
- The Transferpette® S is a single channel high quality pipette.
- Includes Transferpette S models D-20, D-200 & D-1000.
- High degree of accuracy and precision.
- Comfortable grip improved ergonomics and easy cleaning.
- Color-coded pipette.
- One-handed volume adjustment with brake to protect against accidental volume changes
- Easy in-lab calibration adjustments without tools.
- Visible Four-digit volume display.
- Universal tip cone fits tips from most quality manufacturers.
- Completely and repeatedly autoclavable at 121°C/250°F (20 minutes).
その他情報
BR704791 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)