物質
orange tip
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 073.444
Eppendorf® 022491547
L
55 mm
最大容量
300 μL
容量範囲
20-300 μL
容量
20—300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ep T.I.P.S.ボックスおよびリフィルトレイを汚染なく取り扱える再装填システムの一部、プラスチック製の蓋が作業ボックスに移す際にトレイを接触から保護します。
チップトレイは包装内でオートクレーブし、清浄に保管して後で使用することが可能です。 チップは再装填トレイから直接使用でき、ep T.I.P.S (別売り) に装填することも可能です。
チップトレイは包装内でオートクレーブし、清浄に保管して後で使用することが可能です。 チップは再装填トレイから直接使用でき、ep T.I.P.S (別売り) に装填することも可能です。
Reloads are trays that contain pipette tips designed for refilling a reusable box. Depending on the volume of the pipette tips, the trays in the refill system can be densely packed against each other or stacked on top of each other, allowing for efficient storage and organization. However, it′s important to note that before the pipette tips can be used, the refill trays, along with the pipette tips, must be properly inserted into the reusable box. This ensures accessibility and convenience when retrieving the tips for pipetting tasks.
アプリケーション
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads are suitable for general laboratory applications, including low-contamination transfer of liquids. It has also been used in the assembly of modular single-cell pipette (mSCP) for single-cell isolation.[1]
特徴および利点
- Single-use pipette tips with a universal cone for compatibility
- Easy handling and minimal force required for attachment or ejection
- Complete sealing for maximum precision and accuracy
- Different volume sizes with color coding, corresponding to pipette color coding
- Volume markings for convenient visual inspection
- Available in various purity grades such as Eppendorf Quality and PCR clean
- Long pipette tips offered for certain volume sizes
- Reduced waste compared to disposable racks
- Refill trays can be autoclaved without foil at temperatures up to 121 °C for reuse
- Refill system packaged as dual-sided or stack form, depending on tip size
- Color-coded trays enable easy identification of volume and pipettes
その他情報
The epT.I.P.S. pipette tips are intended for single-use only and should be used exclusively by qualified personnel.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Single-cell isolation by a modular single-cell pipette for RNA-sequencing
Zhang K, et al.
Lab on a chip (2016)