安全性情報
Z637262
Edisoniteスーパー汎用洗浄剤
weight 5 kg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
詳細
neutral detergent
メーカー/製品名
BRAND 44365
重量
5 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中性洗浄剤です。液浸用バスや超音波バスでの使用に適した粉末化合物です。天然由来の油脂やタンパク質、血液の除去に最適です。光学ガラスや、耐アルカリ性のないプラスチック、ゴムの洗浄には本製品をおすすめします。
その他情報
BR44365 (India)
法的情報
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z637262-5KG:
BR44365-5KG:
試験成績書(COA)