Merck
Z631159
Hettich®遠心分離機アダプター
for 50 mL conical tubes (29x115 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
詳細
for UNIVERSAL 320/320R, ROTINA 38/38R, ROTANTA 460/460R and ROTOFIX 32A
特徴
Holds 50 mL tubes
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Hettich 1454
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG