Merck
Z629243
Vivacell 250限外ろ過濃縮器膜挿入
MWCO 30 kDa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.24
物質
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
無菌性
non-sterile
包装
package of 5 ea
メーカー/製品名
Sartorius VC2521
利用可能性
not available in USA and Canada, ROW
パラメーター
4 bar max. pressure (60 psi)
W × H
116 mm × 235 mm
デッドストップ容積
600 μL
膜面積
40 cm2
チューブサイズ
250 mL , centrifuge bottle
有効容積
250 mL
ポアサイズ
30 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)