メーカー/製品名
Büchi 47299
利用可能性
available only in EU
出力
230 V
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
V-700/710真空ポンプに最適ですが従来モデル全てに適合します。ポンプまたはRotavaporと併用する場合、個別の電源コードは不要です。ただし、真空コントローラーを単独で使用する場合には電源コードが必要です。
V-850の特長:
V-855の特長:
V-850の特長:
- 特定の設定ポイントで調節
- あらかじめ設定された43の溶媒のライブラリー
- タイマー機能
- Rotavaporのジャッキと回転のコントロール
V-855の特長:
- V-700/710真空ポンプと併用する場合、EasyVac機能によって、蒸気圧検出に基づく自動処理コントロールが行えます。
- 独自のステージプローブを用いた自動蒸留
- 蒸留に特化した圧力勾配用プログラミング
- 再現性のある蒸留を可能にするリピート機能
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ