Merck
Z601195
Hettich® MIKRO 120遠心機アクセサリー
adapter for 0.5-0.8 mL tubes 8x45 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 0.5 - 0.8 mL tubes
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Hettich 2023
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG