Merck
Z600628
Hellma® 分光光度計用キュベット、標準セル、Macro
optical glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
optical glass
詳細
2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 110-OS
パラメーター
320-2,500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
3,500 μL
パス長
10 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE栓付き
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH