Merck
Z378674
Sigma-Aldrich
Sigma-Solohill microcarrier beads
Collagen coated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene beads
ビーズサイズ
125-212 μm
粒径
125-212 μm
密度
1.02 g/cm3 (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The porcine collagen surface layer promotes attachment and monolayer growth.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z378674-100G:
Z378674-20G:
Z378674-BULK:
試験成績書(COA)