物質
plastic
silicone
メーカー/製品名
Eppendorf® 022230000
容量
0.1-100 mL
詳細
Offers safe and convenient filling and dispensing with glass and plastic pipettes. Vacuum is applied by an easy-pull slide lever. The pipet helper also offers:
- A single rocker-switch to accurately control aspiration and delivery
- Disposable in-line filter to help prevent contamination
- Holds 0.1 to 100 mL pipettes
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Pipet Helper is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)