Merck
Z370614
Sigma-Aldrich
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 250 mL, pore size 0.45 μm
別名:
bottletop filtration system, sterile filtration
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 CASE
¥19,070
¥19,070
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 CASE
¥19,070
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
¥19,070
Check Cart for Availability
物質
polyethersulfone membrane
無菌性
sterile
特徴
cap plug seal
graduations
包装
pack of 12
メーカー/製品名
Nalgene® 168-0045
ボトルの最大容量
250 mL
フィルタの容量
250 mL
漏斗容量
250 mL
膜直径
50 mm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Increase filtration efficiency by using the Nalgene® Rapid-Flow disposable filter units featuring the exclusive Rapid-Flow support column design, providing fast flow rates and high throughput. The last line of defense against cell culture contamination when filtering cell culture media, serum, additives and buffers. With a graduated upper chamber and Polyethersulfone (PES) membrane this filter unit offer higher aqueous flow rates; lower extractables (no wetting agent); lower protein binding; and greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)