Z370541
Nalgene® bottle-top sterile filter units
filter capacity 150 mL, pore size 0.2 μm, fits 33 mm bottle neck
別名:
bottletop filtration, rapid-flow filter, sterile culture media filter, vacuum filtration
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥14,120
¥14,120
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥14,120
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
NACRES:
NB.24
¥14,120
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Nalgene® 596-3320
直径
50 mm
フィルタの容量
150 mL
漏斗容量
150 mL
ネック直径
33 mm
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Nalgene® bottle-top sterile filter units are suitable for the filtration of cell culture media, additives, serum, and buffers.
特徴および利点
Nalgene® bottle-top sterile filter units have the following benefits:
- Polyethersulfone (PES) membrane is best suited for tissue culture.
- Faster results and less waiting time.
- Non-pyrogenic and endotoxin free.
- PES exhibits low protein binding, resulting in low chances of loss of protein from media.
- PES is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants.
- PES offers higher aqueous flow rates.
- PES has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
- Polystyrene body with graduations.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック