Merck
Z358231
Sigma-Aldrich
Nalgene®フィルターユニット受器
bottle capacity 150 mL
別名:
bottle top filter bottle, filter storage bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EA
¥15,160
¥15,160
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EA
¥15,160
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
¥15,160
Check Cart for Availability
物質
polystyrene housing
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 455-0150
ボトルの最大容量
150 mL
フィルタの容量
150 mL
ネックサイズ
45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
保管用の漏れ防止ポリエチレンスクリューキャップ付きポリスチレン。Nalgeneの真空ろ過システムで使用するためのデザイン。使い捨ての保存用容器としても適しています。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)