Merck
Z329932
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 20 mL
別名:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
詳細
dropper nozzle caps available
特徴
cap
包装
pkg of 100
メーカー/製品名
BRAND 129416
キャパシティ
20 mL
直径× H
31 mm × 58 mm
フィッティング
GL 14 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
その他情報
BR129416 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)