Merck
Z327980
BRAND® Transferpette® シングルチャンネル電子ピペット
volume 2-20 μL, accuracy: 0.8%, precision: 0.4%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
特徴
electronic: no
recommended tips 200 μL & 300 μL
* 5-100 μL
single-channel
subdivision 0.1 μL
メーカー/製品名
BRAND
BrandTech 704104
容積測定範囲
2-20 μL, accuracy: 0.8%, precision: 0.4%
容量
20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Transferpetteピペットは、最大の快適性が得られるように人間の手の形状に合わせて設計されています。側面に取り付けられたピペッティングキーは、連続的なピペッティング操作のときに特に手の疲れを軽減します。ハンドグリップの織り目加工されたハウジングはしっかり握ることができ、UV耐性があります。容量の変更は簡単で、グローブに引っかかりません。戻り止め機能により、不注意による容量変更を防ぎます。イージーキャリブレーション技術により、ISO 9000およびGLPに準拠する較正と調整を数秒のうちに行うことができます。スリムなシャフト(121°Cでオートクレーブ可能)により、最も細い容器にもチップエジェクターを取り外すことなくピペッティングを行うことができます。テーパーはPLASTIBRANDや他のほとんどの主要メーカーのチップに適合するように設計されています。IVD-Directive 98/79 CEに準拠するCEマーク
* フィルターチップ
その他情報
BR704104 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)