Merck
Z327042
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥16,700
¥16,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥16,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥16,700
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass 3.3 flask
ジョイント
joint ST/NS neck12/21
特徴
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 37448
容積測定範囲
50 mL, accuracy: 0.06 mL
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メスフラスコ。DIN EN ISO 1042準拠。クラスA適合性認証済み。DURAN製®、較正済み(TC、IN)。交換可能な褐色ガラス栓が付いています。印と文字は高いコントラストの白いエナメルで書かれています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR37448 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)