Merck
Z326224
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥9,681
¥9,681
出荷可能日2025年4月04日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥9,681
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥9,681
出荷可能日2025年4月04日詳細
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
包装
pack of 2
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
200 mL, accuracy: 0.15 mL
キャパシティ
200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビードリム付きのメスフラスコです。DIN EN ISO 1042、クラスA、適合性が認証されています。DURAN製®、受用(TC、IN)の目盛です。印と文字はハイコントラストの青いエナメルで書かれています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR37050 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)