Merck
Z325759
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 3 (zero on top), capacity 50 mL , with 0.5 subdivisions, suitable for cotton plugs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥31,450
¥31,450
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥31,450
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥31,450
出荷予定日2025年5月29日
物質
AR-Glas®
認証
according to DIN 12 697
特徴
class AS
graduation
subdivision 0.5 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time) (with large suction tube suitable for cotton plugs)
包装
pack of 6
メーカー/製品名
BRAND 27716
測定範囲
accuracy: 0.5 mL
キャパシティ
50 mL , with 0.5 subdivisions
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AR-Glass®、DIN EN ISO 835。タイプ3(上部にゼロ点)、出用です。目盛と文字はハイコントラストの青いのエナメルで書かれています。
Additional to DIN
その他情報
BR27716 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.