Merck
Z324647
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥10,720
¥10,720
出荷予定日2025年4月18日
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥10,720
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥10,720
出荷予定日2025年4月18日
物質
polypropylene stopper
ジョイント
joint ST/NS19/26
特徴
subdivision 1 mL
メーカー/製品名
BRAND
H
220 mm
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
その他情報
BR33928 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)