Merck
Z324507
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,210
¥20,210
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,210
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥20,210
Check Cart for Availability
特徴
subdivision 10 mL
メーカー/製品名
BRAND
H
465 mm
容量
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
高さのある形状のメスシリンダーです。クラスA、DIN EN ISO 4788の認証を取得しています。DURAN製®、受用(TC、In)の目盛です。注ぎ口、六角形のガラス製底部が付いています。主な目盛にはリングで印が付けられています。ETERNAアンバー色染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。
全BLAUBRANDメスシリンダーにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR32762 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)