Merck
Z323780
BRAND® SILBERBRANDTM 自動ビュレット、ペレット型
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
特徴
subdivision 0.1 mL
メーカー/製品名
BRAND 22334
容積測定範囲
50 mL
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
残液を再循環させるための中間ストップコック付き。分配用目盛付き(TD、Ex)。ハイコンストラクトの白色エナメル目盛と刻印。
自動ゼロ設定。25 mLビュレット:細分目盛の間隔が狭くなっています。
DIN EN ISO 385のクラスBに準拠する耐性。50 mL、DIN EN ISO 385のクラスBに準拠。
その他情報
BR22334 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)