Merck
Z317330
Eppendorf® racks for microcentrifuge tubes
For 24 × 1.5 ml - 2 ml tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 123.115
Eppendorf® 022364227
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 24-place capacity
  • Unique swivel connector to interlock multiple racks for front-to-back and side-to-side configurations
  • Non-slip stand
  • Numbered positions
  • UV-resistant
  • Autoclavable
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)