Merck
WPB01350WA
Whirl-Pak® Bag with ScoopBag
532 mL(18 oz)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥18,040
¥18,040
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥18,040
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
¥18,040
Check Cart for Availability
無菌性
sterile
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Nasco B01350WA
W × L
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
キャパシティ
532 mL × 18 oz
532 mL(18 oz)
厚さ
2.5 mil , 0.064 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For fast, convenient sampling of a variety of materials. The sterile scoop is already contained inside the bag, eliminating the need to carry two items to collect the sample and minimizing contamination. It is ideal for a wide range of dry products, powders, and other similar materials.
法的情報
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND®廃棄バッグ PA
BR759710
BRAND®廃棄バッグ