Merck
WHA10426892
Whatman® ゲルブロッティングペーパー、グレード GB003
GB003 blotting sheets, 58 x 60 cm, 50/pk
別名:
Z613886, ウェスタンブロッティングペーパー, ブロッティングペーパー, プロティンブロッティングペーパー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
sheets
特徴
Grade GB003
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Whatman 10426892
Whatman Article No. 28415422 (US reference)
L × W
58 cm × 60 cm
厚さ
0.8 mm
適合性
suitable for (lysis/denaturation of colony or plaque lifts and Western blots)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
0.8 mm general purpose blotting paper recommended for the lysis/denaturation of colony or plaque lifts as well as Western blots.
GB003
A general purpose blotting paper (0.8 mm) made from pure raw materials with a high absorbency used as a membrane gel support. A thick paper recommended for the lysis/denaturation of colony or plaque lifts and Western blots.
特徴および利点
  • Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind. Ensures that no contamination will occur during the transfer steps.
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic and blotting techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in obtaining clean and even transfers during blotting.
  • Whatman 3MM Chr is considered the industry standard for blotting procedures.
  • Convenient sizes available in sheets precisely cut to the most popular gel and transfer membrane sizes. Allows "out-of-the-box" usage and eliminates sheet-to-sheet variations.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)