安全性情報
WH0146310M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF151 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ring finger protein 151
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RNF151(146310)
免疫原
RNF151 (NP_056484, 68 a.a. ~ 173 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HMNKLRKTIGRLEVKCKNADAGCIVTCPLAHRKGHQDSCPFELTACPNEGCTSQVPRGTLAEHRQHCQQGSQQRCPLGCGATLDPAERARHNCYRELHNAWSVRQE
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0146310M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)