安全性情報
WH0130013M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACMSD antibody produced in mouse
clone 3A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-aminocarboxymuconate semialdehyde decarboxylase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACMSD(130013)
詳細
The neuronal excitotoxin quinolinate is an intermediate in the de novo synthesis pathway of NAD from tryptophan, and has been implicated in the pathogenesis of several neurodegenerative disorders. Quinolinate is derived from alpha-amino-beta-carboxy-muconate-epsilon-semialdehyde (ACMS). ACMSD (ACMS decarboxylase; EC 4.1.1.45) can divert ACMS to a benign catabolite and thus prevent the accumulation of quinolinate from ACMS.[supplied by OMIM
免疫原
ACMSD (NP_612199, 179 a.a. ~ 278 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SHGFSMRPDLCAQDNPMNPKKYLGSFYTDALVHDPLSLKLLTDVIGKDKVILGTDYPFPLGELEPGKLIESMEEFDEETKNKLKAGNALAFLGLERKQFE
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0130013M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)