安全性情報
WH0085445M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNTNAP4 antibody produced in mouse
clone 5G1, ascites fluid, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CASPR4, Anti-KIAA1763, Anti-contactin associated protein-like 4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CNTNAP4(85445)
関連するカテゴリー
詳細
This gene product belongs to the neurexin family, members of which function in the vertebrate nervous system as cell adhesion molecules and receptors. This protein, like other neurexin proteins, contains epidermal growth factor repeats and laminin G domains. In addition, it includes an F5/8 type C domain, discoidin/neuropilin- and fibrinogen-like domains, and thrombospondin N-terminal-like domains. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
CNTNAP4 (NP_207837, 1145 a.a. ~ 1244 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VLGRILEHSDVDQETALAGAQGFTGCLSAVQLSHVAPLKAALHPSHPDPVTVTGHVTESSCMAQPGTDATSRERTHSFADHSGTIDDREPLANAIKSDSA
物理的形状
Solution
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0085445M1-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)